Tisk…
Mucochloric acid 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,3-Dichloromalealdehydic acid
128065000 128061000
ACRO128065000EA 3200 CZK
ACRO128065000 ACRO128061000
Mucochloric acid 99%
Mucochloric acid
Vzorec: C₄H₂Cl₂O₃
MW: 168,96 g/mol
Bod tání: 125…128 °C
Bod vzplanutí: 186 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00135465
CAS číslo: 87-56-9
EINECS: 201-752-4
UN: 2923
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 128 °C
Water ≤4 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥98.5 % (on dry substance)