Tisk…
(4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)acetic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A18884.03 A18884.06
A18884.03EA 1950 CZK
A18884.03 A18884.06
(4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)acetic acid ≥97%
(4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)acetic acid
Purity: 97% CAS No.: 73357-18-3 Molecular Formula: C10H11NO6 Formula Weight: 241.20 Melting Point: 206-208° MDL No.: MFCD00118466
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₆
Bod tání: 206…208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00118466
CAS číslo: 73357-18-3