Tisk…
Diethyl (2-cyanoethyl)malonate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A11567.09 A11567.14 A11567.18
A11567.09EA 882 CZK
A11567.09 A11567.14 A11567.18
Diethyl (2-cyanoethyl)malonate ≥98%
Diethyl (2-cyanoethyl)malonate
Purity: 98+% CAS No.: 17216-62-5 Molecular Formula: C10H15NO4 Formula Weight: 213.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4360 Boiling Point: 115-117°/2mm Beilstein Reference: 1790237 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001966
Vzorec: C₁₀H₁₅NO₄
Bod varu: 115…117 °C (2 mmHg)
Hustota: 1,079
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001966
CAS číslo: 17216-62-5
EINECS: 241-260-7
ADR: 6.1,III