Aminoiminomethanesulphinic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Thiourea dioxide, FormamidinesulphInic acid
119720100
119721000
119725000
ACRO119720100EA
824
CZK
ACRO119720100
ACRO119721000
ACRO119725000
Aminoiminomethanesulphinic acid 99%
Aminoiminomethanesulphinic acid
Vzorec:
CH₄N₂O₂S MW: 108.12 g/mol Bod tání: 126 °C (rozkl.) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00002397 CAS číslo: 1758-73-2 EINECS: 217-157-8 UN: 3341 ADR: 4.2 II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.5 % |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
Impurity | ≤0.2 % Thiourea |