Tisk…
Ethyl-N-hydroxyacetimidate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
197500100 197500500
ACRO197500100EA 2630 CZK
ACRO197500100 ACRO197500500
Ethyl-N-hydroxyacetimidate 97%
Ethyl-N-hydroxyacetimidate
Vzorec: C₄H₉NO₂
Bod varu: 55…58 °C (6 mmHg)
Bod tání: 23…25 °C
Bod vzplanutí: 77 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002114
CAS číslo: 10576-12-2
EINECS: 234-165-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %