Tisk…
N-Methyl-1,3-propanediamine 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-Methylpropane-1,3-diamine, 3-Methylamino propylamine
B23319.22 B23319.36
B23319.22EA 1390 CZK
B23319.22 B23319.36
N-Methyl-1,3-propanediamine 99%
N-Methyl-1,3-propanediamine
Purity: 99% CAS No.: 6291-84-5 Molecular Formula: CH3NH(CH2)3NH2 Formula Weight: 88.15 Flash Point: 35°(96°F) Refractive Index: 1.4475 Melting Point: -72° Boiling Point: 139-141° Beilstein Reference: 878143 UN No.: 2734 MDL No.: MFCD00008209
Vzorec: C₄H₁₂N₂
MW: 88,15 g/mol
Bod varu: 139…141 °C
Bod tání: –72 °C
Hustota: 0,844
Bod vzplanutí: 35 °C (96 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008209
CAS číslo: 6291-84-5
EINECS: 228-544-6
ADR: 8,II