Tisk…
n-Butyl isocyanide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
133280-1G 133280-5G
SIAL133280-1GEA 3440 CZK
SIAL133280-1G SIAL133280-5G
n-Butyl isocyanide, Sigma-Aldrich®
n-Butyl isocyanide
Vzorec: C₅H₉N
MW: 83,132 g/mol
MDL Number: MFCD00000008
CAS číslo: 2769-64-4
EINECS: 220-458-7