Tisk…
n-Butyl isocyanide 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
158380010 158380050
ACRO158380010EA 2630 CZK
ACRO158380010 ACRO158380050
n-Butyl isocyanide 98+%
n-Butyl isocyanide
Vzorec: C₅H₉N
Hustota: 0,79 g/cm³
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000008
CAS číslo: 2769-64-4
EINECS: 220-458-7
UN: 1935
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %