Tisk…
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Tris(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)amine, Tris(3,6-dioxaheptyl)amine, Tris(dioxa-3,6-heptyl)amine
301248-100G 301248-500G 301248-5G
SIAL301248-100GEA 3350 CZK
SIAL301248-100G SIAL301248-500G SIAL301248-5G
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine, Sigma-Aldrich®
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine
Vzorec: C₁₅H₃₃NO₆
MW: 323,43 g/mol
MDL Number: MFCD00010748
CAS číslo: 70384-51-9
EINECS: 274-590-5