Tisk…
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Tris(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)amine, Tris(3,6-dioxaheptyl)amine, Tris(dioxa-3,6-heptyl)amine
L13544.06 L13544.14 L13544.22
L13544.06EA 944 CZK
L13544.06 L13544.14 L13544.22
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine 95%
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine
Purity: 95% CAS No.: 70384-51-9 Molecular Formula: N(CH2CH2OCH2CH2OCH3)3 Formula Weight: 323.43 Flash Point: 162°(323°F) Refractive Index: 1.4486 Melting Point: -100° Boiling Point: 163-171°/1mm Beilstein Reference: 2369296 MDL No.: MFCD00010748
Vzorec: C₁₅H₃₃NO₆
MW: 323,43 g/mol
Bod varu: 163…171 °C (1 mmHg)
Bod tání: < –100 °C
Hustota: 1,011
Bod vzplanutí: 162 °C (323 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010748
CAS číslo: 70384-51-9
EINECS: 274-590-5