Tisk…
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Tris(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)amine, Tris(3,6-dioxaheptyl)amine, Tris(dioxa-3,6-heptyl)amine
124850250 124851000
ACRO124850250EA 1690 CZK
ACRO124850250 ACRO124851000
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine 95%
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine
Vzorec: C₁₅H₃₃NO₆
MW: 323,43 g/mol
Bod varu: 330 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,01 g/cm³
Bod vzplanutí: 162 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010748
CAS číslo: 70384-51-9
EINECS: 274-590-5
UN: 2735
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4466 to 1.4486 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥94 %