Tisk…
(2-Methoxyethoxy)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-(2-Methoxyethoxy)acetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
407011-1L 407011-250ML
SIAL407011-1LEA 12400 CZK
SIAL407011-1L SIAL407011-250ML
(2-Methoxyethoxy)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(2-Methoxyethoxy)acetic acid
Vzorec: C₅H₁₀O₄
MW: 134,13 g/mol
MDL Number: MFCD00044097
CAS číslo: 16024-56-9
EINECS: 240-161-6
UN: 3265
ADR: 8,II