(2-Methoxyethoxy)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-(2-Methoxyethoxy)acetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
407011-1L
407011-250ML
SIAL407011-1LEA
12400
CZK
SIAL407011-1L
SIAL407011-250ML
(2-Methoxyethoxy)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(2-Methoxyethoxy)acetic acid
Vzorec:
C₅H₁₀O₄ MW: 134,13 g/mol |
MDL Number:
MFCD00044097 CAS číslo: 16024-56-9 EINECS: 240-161-6 UN: 3265 ADR: 8,II |