Tisk…
Methyl malonyl chloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
414510050 414510250 414511000
ACRO414510050EA 1640 CZK
ACRO414510050 ACRO414510250 ACRO414511000
Methyl malonyl chloride 97%
Methyl malonyl chloride
Vzorec: C₄H₅ClO₃
Bod varu: 57…59 °C (12 mmHg)
Bod vzplanutí: 80 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013657
CAS číslo: 37517-81-0
EINECS: 253-540-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥96.0 %