Tisk…
2,2-Dibromomalonamide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Dibromomalonamide
B22315.09 B22315.14 B22315.22
B22315.09EA 1400 CZK
B22315.09 B22315.14 B22315.22
2,2-Dibromomalonamide ≥98%
2,2-Dibromomalonamide
Purity: 98+% CAS No.: 73003-80-2 Molecular Formula: C3H4Br2N2O2 Formula Weight: 259.89 Melting Point: 202-207° Beilstein Reference: 1770873
Vzorec: C₃H₄Br₂N₂O₂
MW: 259,89 g/mol
Bod tání: 202…207 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014803
CAS číslo: 73003-80-2
EINECS: 277-205-9