Tisk…
DL-Malic acid disodium salt for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20872.0025 8.20872.0100
8.20872.0025EA 1880 CZK
8.20872.0025 8.20872.0100
DL-Malic acid disodium salt for synthesis, Sigma-Aldrich®
DL-Malic acid disodium salt
Vzorec: C₄H₄Na₂O₅
MDL Number: MFCD00012466
CAS číslo: 676-46-0
EINECS: 211-627-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 178.05 g/mol