Tisk…
L(-)-Malic acid disodium salt, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M9138-100G M9138-25G M9138-5G
SIALM9138-100GEA 14650 CZK
SIALM9138-100G SIALM9138-25G SIALM9138-5G
L(-)-Malic acid disodium salt, Sigma-Aldrich®
L(-)-Malic acid disodium salt
Vzorec: C₄H₄Na₂O₅
CAS číslo: 138-09-0
EINECS: 205-313-8