Tisk…
L(-)-Malic acid monosodium salt, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M1125-100G M1125-25G M1125-5G
SIALM1125-100GEA 11610 CZK
SIALM1125-100G SIALM1125-25G SIALM1125-5G
L(-)-Malic acid monosodium salt, Sigma-Aldrich®
L(-)-Malic acid monosodium salt
Vzorec: C₄H₅NaO₅
CAS číslo: 68303-40-2