Tetrabutylammonium acetate 1.0 M vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B24773.14
B24773.22
B24773.14EA
1830
CZK
B24773.14
B24773.22
Tetrabutylammonium acetate 1.0 M vodný roztok
Tetrabutylammonium acetate
CAS No.: 10534-59-5
Molecular Formula: C18H39NO2
Formula Weight: 301.51
Refractive Index: 1.3890
Boiling Point: 100°
Beilstein Reference: 3599376
Vzorec:
C₁₈H₃₉NO₂ Bod varu: 100 °C Hustota: 0,990 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00043208 CAS číslo: 10534-59-5 EINECS: 234-101-8 |