Tisk…
∼50% in toluene
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L19207.22 L19207.36
L19207.22EA 3610 CZK
L19207.22 L19207.36
∼50% in toluene
Ethyl glyoxylate
CAS No.: 924-44-7 Molecular Formula: OHCCO2CH2CH3 Formula Weight: 102.09 Flash Point: 7°(44°F) Refractive Index: 1.4750 Boiling Point: 110° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00044009
Vzorec: C₄H₆O₃
MW: 102.09 g/mol
Bod varu: 110 °C
Hustota: 1.003
Bod vzplanutí: 7 °C (44 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044009
CAS číslo: 924-44-7
EINECS: 213-105-3
UN: 1993
ADR: 3 II