Tisk…
2',7'-Dichlorofluorescein, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2',7'-Dichloro-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
35848-25G 35848-5G
SIAL35848-25GEA 14190 CZK
SIAL35848-25G SIAL35848-5G
2',7'-Dichlorofluorescein, Sigma-Aldrich®
2',7'-Dichlorofluorescein
Vzorec: C₂₀H₁₀Cl₂O₅
MW: 401,20 g/mol
MDL Number: MFCD00005047
CAS číslo: 76-54-0
EINECS: 200-968-6