2',7'-Dichlorofluorescein, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2',7'-Dichloro-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
35848-25G
35848-5G
SIAL35848-25GEA
14190
CZK
SIAL35848-25G
SIAL35848-5G
2',7'-Dichlorofluorescein, Sigma-Aldrich®
2',7'-Dichlorofluorescein
Vzorec:
C₂₀H₁₀Cl₂O₅ MW: 401,20 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005047 CAS číslo: 76-54-0 EINECS: 200-968-6 |