Tisk…
2',7'-Dichlorofluorescein
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A16212.06 A16212.14
A16212.06EA 2010 CZK
A16212.06 A16212.14
2',7'-Dichlorofluorescein
2',7'-Dichlorofluorescein
CAS No.: 76-54-0 Molecular Formula: C20H10Cl2O5 Formula Weight: 401.20 Melting Point: 300° dec. MDL No.: MFCD00005047
Vzorec: C₂₀H₁₀Cl₂O₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005047
CAS číslo: 76-54-0
EINECS: 200-968-6