Tisk…
2',7'-Dichlorofluorescein, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
191530050 191530250 191531000
ACRO191530050EA 2750 CZK
ACRO191530050 ACRO191530250 ACRO191531000
2',7'-Dichlorofluorescein, pure
2',7'-Dichlorofluorescein
Vzorec: C₂₀H₁₀Cl₂O₅
Hustota: 0,79 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005047
CAS číslo: 76-54-0
EINECS: 200-968-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light orange to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 % (110°C)
UV Lambda max 501 to 503 nm (in 0.1 N NaOH)
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥2000 (at lambda max.)