4-Bromo-2-ethyl-1-iodobenzene ≥97% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Stabilization:
Stabilised with copper
B20052.09
B20052.88
B20052.36
B20052.09EA
5700
CZK
B20052.09
B20052.88
B20052.36
4-Bromo-2-ethyl-1-iodobenzene ≥97% stabilizovaný
4-Bromo-2-ethyl-1-iodobenzene
Stabilized with copper
Purity: 97%
CAS No.: 175278-30-5
Molecular Formula: C8H8BrI
Formula Weight: 310.97
Boiling Point: 84-86°/0.4mm
MDL No.: MFCD00221458
Vzorec:
C₈H₈BrI MW: 310,97 g/mol Bod varu: 84…86 °C (0,4 mmHg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00221458 CAS číslo: 175278-30-5 |