Tisk…
Decyltrimethylammonium bromide 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (1-Decyl)trimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethyldecan-1-aminium bromide
406230250 406231000
ACRO406230250EA 2600 CZK
ACRO406230250 ACRO406231000
Decyltrimethylammonium bromide 99%
Decyltrimethylammonium bromide
Vzorec: C₁₃H₃₀BrN
MW: 280.30 g/mol
Bod tání: 243 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041973
CAS číslo: 2082-84-0
EINECS: 218-219-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
HPLC ≥96.0 %