Ethanesulphonic acid 70% ≥70%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
471550-100G
471550-500G
SIAL471550-100GEA
0
CZK
SIAL471550-100G
SIAL471550-500G
Ethanesulphonic acid 70% ≥70%, Sigma-Aldrich®
Ethanesulphonic acid
Vzorec:
C₂H₆O₃S MW: 110.13 Bod varu: 123 Bod tání: -17 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007529 CAS číslo: 594-45-6 EINECS: 209-843-0 UN: 2586 ADR: 8 III |