Tisk…
2-Phenylethanethiol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W389404-100G W389404-1KG W389404-25G
SIALW389404-100GEA 8730 CZK
SIALW389404-100G SIALW389404-1KG SIALW389404-25G
2-Phenylethanethiol, Sigma-Aldrich®
2-Phenylethanethiol
Vzorec: C₈H₁₀S
MDL Number: MFCD00004891
CAS číslo: 4410-99-5
EINECS: 224-563-9