Tisk…
2-Phenylethanethiol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
378490100 378490500
ACRO378490100EA 2440 CZK
ACRO378490100 ACRO378490500
2-Phenylethanethiol 99%
2-Phenylethanethiol
Vzorec: C₈H₁₀S
Bod varu: 97…100 °C (12 mmHg)
Hustota: 1,03 g/cm³
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004891
CAS číslo: 4410-99-5
EINECS: 224-563-9
UN: 3334
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5590 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %