Tisk…
Di-tert-butyl malonate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
406620100 406620500
ACRO406620100EA 1810 CZK
ACRO406620100 ACRO406620500
Di-tert-butyl malonate 98%
Di-tert-butyl malonate
Vzorec: C₁₁H₂₀O₄
Bod varu: 110…111 °C (22 mmHg)
Bod tání: –7 °C
Hustota: 0,966 g/cm³
Bod vzplanutí: 88 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008810
CAS číslo: 541-16-2
EINECS: 208-769-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4175 to 1.4195 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %