Tisk…
tert-Butyl methyl malonate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: tert.-Butyl methyl malonate
339390050 339390250
ACRO339390050EA 1320 CZK
ACRO339390050 ACRO339390250
tert-Butyl methyl malonate 95%
tert-Butyl methyl malonate
Vzorec: C₈H₁₄O₄
Bod varu: 80 °C (11 mmHg)
Bod tání: –10 °C
Hustota: 1,03 g/cm³
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042856
CAS číslo: 42726-73-8
EINECS: 255-919-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May discolor to yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %