tert-Butyl ethyl malonate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
A11927.14
A11927.22
A11927.14EA
4640
CZK
A11927.14
A11927.22
tert-Butyl ethyl malonate 95%
tert-Butyl ethyl malonate
Purity: 95%
CAS No.: 32864-38-3
Molecular Formula: C9H16O4
Formula Weight: 188.22
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.4160
Boiling Point: 98-100°/22mm
Beilstein Reference: 1776681
MDL No.: MFCD00009193
Vzorec:
C₉H₁₆O₄ Bod varu: 98…100 °C (22 mmHg) Hustota: 0,994 Bod vzplanutí: 87 °C (188 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009193 CAS číslo: 32864-38-3 EINECS: 251-269-8 |