Tisk…
tert-Butyl ethyl malonate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
339400250
ACRO339400250EA 3030 CZK
ACRO339400250
tert-Butyl ethyl malonate 97%
tert-Butyl ethyl malonate
Vzorec: C₉H₁₆O₄
Bod varu: 106…110 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,001 g/cm³
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009193
CAS číslo: 32864-38-3
EINECS: 251-269-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to pale yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR consistent with structure