Tisk…
2-Hydroxycyclohexanone dimer, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
H24402-25G H24402-5G
SIALH24402-25GEA 12760 CZK
SIALH24402-25G SIALH24402-5G
2-Hydroxycyclohexanone dimer, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxycyclohexanone dimer
Vzorec: C₆H₁₀O₂
MW: 228,28 g/mol
MDL Number: MFCD00151157
CAS číslo: 30282-14-5
UN: 1325
ADR: 4.1,III