2-Hydroxycyclohexanone dimer ≥90%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H27199.14
H27199.06
H27199.14EA
5980
CZK
H27199.14
H27199.06
2-Hydroxycyclohexanone dimer ≥90%
2-Hydroxycyclohexanone dimer
Purity: 90+%
CAS No.: 30282-14-5
Molecular Formula: C12H20O4
Formula Weight: 228.28
Flash Point: 79°(174°F)
Melting Point: 100-107°
Boiling Point: 83-86°/13mm
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00151157
Vzorec:
C₆H₁₀O₂ MW: 228,28 g/mol Bod varu: 83…86 °C (13 mmHg) Bod tání: 100…107 °C Bod vzplanutí: 79 °C (174 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00151157 CAS číslo: 30282-14-5 UN: 1325 ADR: 4.1,III |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)