Tisk…
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodim salt monohydrate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: PAR monosodium salt monohydrate, 4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate, PAR
A18103.03 A18103.06 A18103.14
A18103.03EA 851 CZK
A18103.03 A18103.06 A18103.14
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodim salt monohydrate
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodim salt monohydrate
CAS No.: 16593-81-0 Molecular Formula: C11H8N3NaO2.H2O Formula Weight: 255.21 (237.19anhy) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3825637 MDL No.: MFCD00150712
Vzorec: C₁₁H₈N₃NaO₂·1H₂O
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150712
CAS číslo: 16593-81-0
EINECS: 236-339-8