Tisk…
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodim salt monohydrate 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: PAR monosodium salt monohydrate, 4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate, PAR
176320050 176320250 176321000
ACRO176320050EA 3940 CZK
ACRO176320050 ACRO176320250 ACRO176321000
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodim salt monohydrate 99+%
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodim salt monohydrate
Vzorec: C₁₁H₈N₃NaO₂·1H₂O
MW: 255.21 g/mol (237.19 anhy)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150712
CAS číslo: 16593-81-0
EINECS: 236-339-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 % (K.F.)
Solubility (0.1 % in water) Clear
Specific extinction E (1%/1cm) ≥1100 (413 nm, water)
Titration with HClO4 ≥99 % (on dry substance)
Suitability (for Pb determination) Passes test