Tisk…
(±)-3-Hydroxytetrahydrofuran 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
121940050 121940250 121941000
ACRO121940050EA 1290 CZK
ACRO121940050 ACRO121940250 ACRO121941000
(±)-3-Hydroxytetrahydrofuran 97%
(±)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Vzorec: C₄H₈O₂
Bod varu: 181 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,09 g/cm³
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005374
CAS číslo: 453-20-3
EINECS: 207-219-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
UV at 240 nm A: ≤0.05
Titration after Ion exchange ≥98.0 %