Tisk…
Sodium-4-hydroxymercuriobenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
55540-25G 55540-5G
SIAL55540-25GEA 13310 CZK
SIAL55540-25G SIAL55540-5G
Sodium-4-hydroxymercuriobenzoate, Sigma-Aldrich®
Sodium-4-hydroxymercuriobenzoate
Vzorec: C₇H₅HgNaO₃
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 138-85-2
EINECS: 205-340-5
UN: 2025
ADR: 6.1,III