1,4,7-Triazacyclononane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1,4,7-Triazonane, TACN
M-Clarity™ quality level = MQ200
311308-100MG
311308-500MG
SIAL311308-100MGEA
2420
CZK
SIAL311308-100MG
SIAL311308-500MG
1,4,7-Triazacyclononane, Sigma-Aldrich®
1,4,7-Triazacyclononane
Vzorec:
C₆H₁₅N₃ MW: 129,2 g/mol |
MDL Number:
MFCD00012358 CAS číslo: 4730-54-5 |