Tisk…
1,4,7-Triazacyclononane trihydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,4,7-Triazonane trihydrochloride
294315000 294310025
ACRO294315000EA 3340 CZK
ACRO294315000 ACRO294310025
1,4,7-Triazacyclononane trihydrochloride 97%
1,4,7-Triazacyclononane trihydrochloride
Vzorec: C₆H₁₈Cl₃N₃
MW: 238,5900 g/mol
Bod tání: 285…290 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074887
CAS číslo: 58966-93-1
UN: 3259
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %