2-(Trifluoromethyl)pyrazine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H33338.03
H33338.06
H33338.03EA
2730
CZK
H33338.03
H33338.06
2-(Trifluoromethyl)pyrazine ≥97%
2-(Trifluoromethyl)pyrazine
Purity: 97%
CAS No.: 61655-67-2
Molecular Formula: C5H3F3N2
Formula Weight: 148.09
Boiling Point: 116-118°
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD06797734
Vzorec:
C₅H₃F₃N₂ Bod varu: 116…118 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06797734 CAS číslo: 61655-67-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |