Tisk…
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
347647-25G 347647-5G
SIAL347647-25GEA 4660 CZK
SIAL347647-25G SIAL347647-5G
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
MDL Number: MFCD00068241
CAS číslo: 5521-55-1
EINECS: 413-260-9