Tisk…
3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
A76982-25G A76982-5G
SIALA76982-25GEA 4580 CZK
SIALA76982-25G SIALA76982-5G
3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₅N₃O₂
MDL Number: MFCD00006141
CAS číslo: 5424-01-1
EINECS: 226-558-7