Tisk…
3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-2-pyrazinecarboxylic acid
B23707.06 B23707.14
B23707.06EA 1100 CZK
B23707.06 B23707.14
3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid ≥98%
3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 5424-01-1 Molecular Formula: C5H5N3O2 Formula Weight: 139.11 Melting Point: 204-206° dec. Beilstein Reference: 124835
Vzorec: C₅H₅N₃O₂
MW: 139,11 g/mol
Bod tání: 204…206 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006141
CAS číslo: 5424-01-1
EINECS: 226-558-7