Tisk…
3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
104500050 104500250
ACRO104500050EA 1310 CZK
ACRO104500050 ACRO104500250
3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid 99+%
3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₅N₃O₂
Bod tání: 201…205 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006141
CAS číslo: 5424-01-1
EINECS: 226-558-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow-green to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥99.0 %
Average molecular weight 16000 (Mn)
Acetyl content ≤4 %
Hydroxyl content 1.5 % (typical)
Butyryl content 50 to 54 %