Tisk…
2-Amino-5-bromopyrazine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-bromopyrazin-2-amine
H27465.03 H27465.06
H27465.03EA 4640 CZK
H27465.03 H27465.06
2-Amino-5-bromopyrazine 97%
2-Amino-5-bromopyrazine
Purity: 97% CAS No.: 59489-71-3 Molecular Formula: C4H4BrN3 Formula Weight: 174.00 Melting Point: 113-117° MDL No.: MFCD00235015
Vzorec: C₄H₄BrN₃
Bod tání: 113…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00235015
CAS číslo: 59489-71-3