Tisk…
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
MQ100
296686-25G 296686-5G
SIAL296686-25GEA 15060 CZK
SIAL296686-25G SIAL296686-5G
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Vzorec: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
MDL Number: MFCD00064327
CAS číslo: 86087-23-2