Tisk…

(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran 98

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

H56476.06 H56476.14
H56476.06EA 1840 CZK
H56476.06 H56476.14
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran 98
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Vzorec: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Bod varu: 80 °C (15 mmHg)
Hustota: 1.103
Bod vzplanutí: 79 °C (174 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064327
CAS číslo: 86087-23-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR