Tisk…
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
304430050 304430250
ACRO304430050EA 1800 CZK
ACRO304430050 ACRO304430250
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran 99%
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Vzorec: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Bod varu: 80 °C (15 mmHg)
Hustota: 1.298 g/cm³
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064327
CAS číslo: 86087-23-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +15° to +20° (20°C, 589 nm) (c=2, MeOH)