Tetrabutylammonium azide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
651664-25G
651664-5G
SIAL651664-25GEA
11720
CZK
SIAL651664-25G
SIAL651664-5G
Tetrabutylammonium azide, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium azide
Vzorec:
C₁₆H₃₆N₄ |
MDL Number:
MFCD00060069 CAS číslo: 993-22-6 UN: 2811 ADR: 6.1 III |