Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride ≥70% (w/w)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
A13292.0B
A13292.18
A13292.30
A13292.0BEA
8450
CZK
A13292.0B
A13292.18
A13292.30
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride ≥70% (w/w)
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride
CAS No.: 22722-98-1
Molecular Formula: C6H16AlNaO4
Formula Weight: 202.16
Flash Point: 4°(39°F)
Merck Reference: 14,8565
UN No.: 3399
MDL No.: MFCD00011631
Vzorec:
C₆H₁₆AlNaO₄ MW: 202,16 g/mol Hustota: 1,020 Bod vzplanutí: 4 °C (39 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011631 CAS číslo: 22722-98-1 EINECS: 245-178-2 UN: 3399 ADR: 4.3,I Merck Index: 14,8565 |